Sampling System, Sterile, Advanced Scientifics | Avantor
Sampling System, Sterile, Advanced Scientifics
Sampling System, Sterile, Advanced Scientifics
Certificates
Sampling System, Sterile, Advanced Scientifics
Sampling System, Sterile, Advanced Scientifics
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Polyethylene sample bags complete with 30.5 cm (12") c-flex tubing, pinch and cut devices, male luer injection sites, and 3.8 cm (1½") sanitary sampling system valve.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Availability
    Price
  • 4× 50 ml (1.7 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - 2 610,30 $
    2 610,30 $
    Case of 8
       2 610,30 $
    Supplier Number: 4MP0034
  • 4× 100 ml (3.4 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - 2 602,76 $
    2 602,76 $
    Case of 8
       2 602,76 $
    Supplier Number: 4MP0035
  • 4× 250 ml (8.5 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - 2 610,30 $
    2 610,30 $
    Case of 8
       2 610,30 $
    Supplier Number: 4MP0036
  • 4× 500 ml (16.9 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - 2 602,76 $
    2 602,76 $
    Case of 8
       2 602,76 $
    Supplier Number: 4MP0037
  • 4× 1000 ml (33.8 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - 2 602,76 $
    2 602,76 $
    Case of 8
       2 602,76 $
    Supplier Number: 4MP0038
  • 4× 2000 ml (67.8 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - 2 549,09 $
    2 549,09 $
    Case of 8
       2 549,09 $
    Supplier Number: 4MP0039