Sample Containers, Polystyrene, Greiner Bio-One
Sample Containers, Polystyrene, Greiner Bio-One
Supplier:  Greiner Bio-One
Certificates
Sample Containers, Polystyrene, Greiner Bio-One
Sample Containers, Polystyrene, Greiner Bio-One
6 Options Available Below
Product Details & Documents
This collection of clear polystyrene sample containers is designed to meet general-purpose collection, storage, and transport requirements for most lab environments.
  • Clear polystyrene construction
  • Supplied sterile or nonsterile
  • Flat or conical bottom styles
  • Supplied with scrap caps
Containers are available with flat- or conical-bottom styles, and can be supplied sterile or nonsterile. Flat-bottom containers are supplied with plastic or metal screw caps, and conical-bottom containers are supplied with plastic, wadded screw caps.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    Hauteur
    Largeur
    Label Type
    Sterility
    Availability
    Price
  • 7 ml (0.23 oz.)
    Flat-Bottom Containers
    50 mm
    18 mm
    No label
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 700
    Case of 700 - $354.36
    $354.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 700
       $354.36
    Supplier Number: 189170
  • 7 ml (0.23 oz.)
    Flat-Bottom Containers
    50 mm
    18 mm
    No label
    Sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 700
    Case of 700 - $341.95
    $341.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 700
       $341.95
    Supplier Number: 189171
  • 100 ml (3.4 oz.)
    Flat-Bottom Container, with Metal Screw Cap
    78 mm
    48 mm
    No label
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 160
    Case of 160 - $489.53
    $489.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 160
       $489.53
    Supplier Number: 224170
  • 148 ml (5 oz.)
    Flat-Bottom Container, with Metal Screw Cap
    107 mm
    49 mm
    Plain
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 120
    Case of 120 - $414.89
    $414.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 120
       $414.89
    Supplier Number: 225180
  • 250 ml (8.5 oz.)
    Flat-Bottom Container, with Metal Screw Cap
    120 mm
    60 mm
    No label
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 48
    Case of 48 - $166.19
    $166.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 48
       $166.19
    Supplier Number: 229170
  • 35 ml (1.2 oz.)
    Flat-Bottom Containers
    56 mm
    31 mm
    Non sterile
    Discontinued
    Supplier Number: 214101
  • 35 ml (1.2 oz.)
    Flat-Bottom Container, with Lamella Stopper
    56 mm
    31 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 800
    Case of 800 - $643.39
    $643.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 800
       $643.39
    Supplier Number: 214111