Polypropylene Snap-Seal™ Sample Containers, Corning®
Supplier:   Corning
Polypropylene Snap-Seal™ Sample Containers, Corning®
Supplier:  Corning
Certificates
Polypropylene Snap-Seal™ Sample Containers, Corning®
Polypropylene Snap-Seal™ Sample Containers, Corning®
5 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, disposable, translucent.
  • Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure
  • Hinged cap reduces the chance of sample contamination
  • Graduations in both millilitres and ounces
  • Rough source for marking
These wide mouth sample containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    Availability
    Price
  • 13 ml (0.44 oz.)
    Snap-Seal™ Sample Containers
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • 45 ml (1.5 oz.)
    Snap-Seal™ Sample Containers
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 400
    Case of 400 - $330.90
    $330.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 400
       $330.90
    Supplier Number: 1730-2C
  • 110 ml (3.7 oz.)
    Low-Profile Snap-Seal™ Sample Containers
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $201.45
    $201.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 200
       $201.45
    Supplier Number: 1730-4L
  • 300 ml (10.1 oz.)
    Snap-Seal™ Sample Containers
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $167.45
    $167.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $167.45
    Supplier Number: 1730-10
  • 120 ml (4.0 oz.)
    High-Profile Snap-Seal™ Sample Containers
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $197.20
    $197.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 200
       $197.20
    Supplier Number: 1730-4H
  • 240 ml (8.1 oz.)
    Snap-Seal™ Sample Containers
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $145.35
    $145.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $145.35
    Supplier Number: 1730-8