Complex Nutrients Standard, NSI | Avantor
Complex Nutrients Standard, NSI
500 ml
Catalog # NSQCI-064
Supplier:   SPEX CERTIPREP LLC
Fournisseur #:  QCI-064
Complex Nutrients Standard, NSI
Catalog # NSQCI-064
Supplier:  SPEX CERTIPREP LLC
CAS Number:  
Complex Nutrients Standard, NSI
500 ml
CAS Number:  
Price
$163.63
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Ready-to-use whole volume standard
Standard contains 1.50–35 mg/L of TKN and 0.50–10 mg/L of Total Phosphorus.
Includes CoA listing true value and acceptance limits. Supplied in HDPE bottle.
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    500 ml