ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® Extreme-Accuracy Digital Thermometers
Fournisseur:  VWR International
Certificats
undefined
VWR® Traceable® Extreme-Accuracy Digital Thermometers
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 89094-758
  • 89094-756
  • 89094-754
  • 89094-752
  • Temperature resolution:
  • 0.01°
  • 0.01°
  • 0.01°
  • 0.01°
  • W×D×H:
  • 70×108×19 mm (23/4 × 41/4 × 3/4")
  • 70×108×19 mm (23/4 × 41/4 × 3/4")
  • 70×108×19 mm (23/4 × 41/4 × 3/4")
  • 70×108×19 mm (23/4 × 41/4 × 3/4")
  • Weight:
  • 141.7 g (5 oz.)
  • 141.7 g (5 oz.)
  • 141.7 g (5 oz.)
  • 141.7 g (5 oz.)