Synthware Separatory Funnels
Supplier:   Kemtech America
Synthware Separatory Funnels
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Separatory Funnels
Synthware Separatory Funnels
24 Options Available Below
Product Details & Documents
Funnels are equipped with a 2 mm PTFE stopcock.
  • Heavy wall Borosilicate construction
  • Ground glass joints
  • Teflon® stopcock
  • Available with Glass (A) or Teflon® Stopper
Available with a glass or PTFE stopper.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    ST Joint Size
    Stopcock Diameter
    Stopper Material
    Availability
    Price
  • Synthware separatory funnel
    10 ml
    14/20
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $260.38
    $260.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $260.38
    Supplier Number: F451010
  • Synthware separatory funnel
    10 ml
    14/20
    2 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.06
    $235.06
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $235.06
    Supplier Number: F451010A
  • Synthware separatory funnel
    25 ml
    14/20
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $262.93
    $262.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $262.93
    Supplier Number: F451025
  • Synthware separatory funnel
    25 ml
    19/22
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $242.19
    $242.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $242.19
    Supplier Number: F459025
  • Synthware separatory funnel
    25 ml
    14/20
    2 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $211.70
    $211.70
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $211.70
    Supplier Number: F451025A
  • Synthware separatory funnel
    50 ml
    14/20
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $266.19
    $266.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $266.19
    Supplier Number: F451050
  • Synthware separatory funnel
    50 ml
    19/22
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $242.45
    $242.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $242.45
    Supplier Number: F459050
  • Synthware separatory funnel
    50 ml
    14/20
    2 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $213.62
    $213.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $213.62
    Supplier Number: F451050A
  • Synthware separatory funnel
    100 ml
    14/20
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $233.36
    $233.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $233.36
    Supplier Number: F451100
  • Synthware separatory funnel
    100 ml
    19/22
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $243.12
    $243.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $243.12
    Supplier Number: F459100
  • Synthware separatory funnel
    100 ml
    14/20
    2 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $216.89
    $216.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $216.89
    Supplier Number: F451100A
  • Synthware separatory funnel
    100 ml
    19/22
    2 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $221.25
    $221.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $221.25
    Supplier Number: F459100A
  • Synthware separatory funnel
    125 ml
    14/20
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $274.74
    $274.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $274.74
    Supplier Number: F451125
  • Synthware separatory funnel
    125 ml
    19/22
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $281.38
    $281.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $281.38
    Supplier Number: F459125
  • Synthware separatory funnel
    125 ml
    24/40
    2 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $256.72
    $256.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $256.72
    Supplier Number: F454125
  • Synthware separatory funnel
    125 ml
    14/20
    2 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $218.22
    $218.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $218.22
    Supplier Number: F451125A
  • Synthware separatory funnel
    125 ml
    19/22
    2 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $255.40
    $255.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $255.40
    Supplier Number: F459125A
  • Synthware separatory funnel
    125 ml
    24/40
    4 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.30
    $235.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $235.30
    Supplier Number: F454125A
  • Synthware separatory funnel
    250 ml
    14/20
    4 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $301.50
    $301.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $301.50
    Supplier Number: F451250
  • Synthware separatory funnel
    250 ml
    19/22
    4 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $311.81
    $311.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $311.81
    Supplier Number: F459250
  • Synthware separatory funnel
    250 ml
    24/40
    4 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $319.17
    $319.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $319.17
    Supplier Number: F454250
  • Synthware separatory funnel
    250 ml
    14/20
    4 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $244.68
    $244.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $244.68
    Supplier Number: F451250A
  • Synthware separatory funnel
    250 ml
    19/22
    4 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $249.71
    $249.71
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $249.71
    Supplier Number: F459250A
  • Synthware separatory funnel
    250 ml
    24/40
    4 mm
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $259.95
    $259.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $259.95
    Supplier Number: F454250A
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm glass plug
    Replacement 2 mm glass plug
    60005-162
    Log in pour la disponibilité
    Each - $27.41
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 4 mm straight-bore glass plug only
    Replacement 4 mm straight-bore glass plug only
    60005-164
    Log in pour la disponibilité
    Each - $34.48
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm PTFE Plug
    Replacement 2 mm PTFE Plug
    60005-114
    Log in pour la disponibilité
    Each - $33.83
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • PTFE plug, 4 mm
    PTFE plug, 4 mm
    60005-116
    Log in pour la disponibilité
    Each - $56.63