Dounce Tissue Grinders, Wheaton | Avantor
Dounce Tissue Grinders, Wheaton
Dounce Tissue Grinders, Wheaton
Certificates
Dounce Tissue Grinders, Wheaton
Dounce Tissue Grinders, Wheaton
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Designed for fine particle size reduction without damage to cell nuclei
Made of low extractable borosilicate glass. Supplied with 2 pestles. The large clearance pestle is used for initial sample reduction; the narrow clearance pestle forms the final homogenate. Mortar has large reservoir and pouring lip.
For small cells such as E. coli, proteins, serum, and malignant tissues.
Loose pestle clearance: 0.0889 - 0.127 mm (0.0035 - 0.0050")
Tight pestle clearance: 0.0254 - 0.0762 mm (0.0010 - 0.0030")
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Chamber Dimensions
    Availability
    Price
  • 15 ml
    15O.D. x 82L mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $525.30
    $525.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2
       $525.30
    Supplier Number: 357544
  • 40 ml
    25O.D. x 130L mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $653.65
    $653.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2
       $653.65
    Supplier Number: 357546
  • 1 ml
    11O.D. x 48L mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $414.80
    $414.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2
       $414.80
    Supplier Number: 357538
  • 7 ml
    13O.D. x 82L mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $457.30
    $457.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2
       $457.30
    Supplier Number: 357542