VWR® Tissue Grinders, PTFE | Avantor
VWR® Tissue Grinders, PTFE
Supplier:   VWR International
VWR® Tissue Grinders, PTFE
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Tissue Grinders, PTFE
VWR® Tissue Grinders, PTFE
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Composed of a stainless steel plunger with pure PTFE head and a precision borosilicate glass vessel.
  • Inert
  • Non-contaminating
  • PTFE head
  • Available in plain or serrated formats
Plungers are available plain for softer tissues, or serrated for harder tissues. Tissue grinders are inert and non-contaminating. Standard clearance (between plunger and glass): 0.15–0.25mm.
Ordering information: Glass vessel and plunger are sold separately. Please order corresponding sizes of each.
Product Family Options
Glass vessels
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Ø
    Hauteur
    Availability
    Price
  • Glass Vessel
    2 ml
    8 mm
    120 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 243,93 $
    243,93 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       243,93 $
  • Glass Vessel
    5 ml
    12 mm
    135 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 282,46 $
    282,46 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       282,46 $
  • Glass Vessel
    10 ml
    15 mm
    150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 305,86 $
    305,86 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       305,86 $
  • Glass Vessel
    15 ml
    19 mm
    155 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 340,76 $
    340,76 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       340,76 $
Plain plungers
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Ø
    Hauteur
    Availability
    Price
  • Plain Plunger
    2 ml
    230 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 112,90 $
    112,90 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       112,90 $
  • Plain Plunger
    5 ml
    235 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 114,83 $
    114,83 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       114,83 $
  • Plain Plunger
    10 ml
    270 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 120,14 $
    120,14 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       120,14 $
  • Plain Plunger
    15 ml
    270 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 152,06 $
    152,06 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       152,06 $