Elbows, Labconco
Supplier:   Labconco
Elbows, Labconco
Supplier:  Labconco
Certificates
Elbows, Labconco
Elbows, Labconco
9 Options Available Below
Product Details & Documents
PVC elbows, both 45° and 90°, are compatible with thermoplastic duct
Designed and engineered for quick installation and minimum pressure losses, elbows feature belled end connections to receive PVC duct directly.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Hauteur
    Equivalent Resistance
    Shipping Weight
    Availability
    Price
  • 45° Elbows
    15.2 cm (6")
    22.2 cm (8¾")
    6 (in ft. of straight duct)
    3.6 kg (8 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $518.00
    $518.00
    Each
       $518.00
    Supplier Number: 4708800
  • 45° Elbows
    20.3 cm (8")
    27.3 cm (10¾")
    7.5 (in ft. of straight duct)
    4.5 kg (10 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $623.00
    $623.00
    Each
       $623.00
    Supplier Number: 4719100
  • 45° Elbows
    25.4 cm (10")
    31.8 cm (12½")
    10 (in ft. of straight duct)
    5.4 kg (12 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $742.00
    $742.00
    Each
       $742.00
    Supplier Number: 7027400
  • 45° Elbows
    40.6 cm (16")
    44.5 cm (17½")
    18 (in ft. of straight duct)
    7.7 kg (17 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,030.00
    $1,030.00
    Each
       $1,030.00
    Supplier Number: 5605200
  • 90° Elbows
    15.2 cm (6")
    34.3 cm (13½")
    12 (in ft. of straight duct)
    3.6 kg (8 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $826.00
    $826.00
    Each
       $826.00
    Supplier Number: 4708700
  • 90° Elbows
    20.3 cm (8")
    43.2 cm (17")
    15 (in ft. of straight duct)
    4.5 kg (10 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,080.00
    $1,080.00
    Each
       $1,080.00
    Supplier Number: 4719000
  • 90° Elbows
    30.5 cm (12")
    61 cm (24")
    25 (in ft. of straight duct)
    6.4 kg (14 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,630.00
    $1,630.00
    Each
       $1,630.00
    Supplier Number: 5602100
  • 90° Elbows
    25.4 cm (10")
    50.8 cm (20")
    20 (in ft. of straight duct)
    5.4 kg (12 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,390.00
    $1,390.00
    Each
       $1,390.00
    Supplier Number: 7027300
  • 90° Elbows
    40.6 cm (16")
    73.7 cm (29")
    36 (in ft. of straight duct)
    7.7 kg (17 lbs.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,440.00
    $2,440.00
    Each
       $2,440.00
    Supplier Number: 5605100