ContactUsLinkComponent
Acrodisc® Syringe Filters, 13 mm, Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc® Syringe Filters, 13 mm, Cytiva (Formerly Pall Lab)
Supplier:  Cytiva
New Product
Certificates
undefined
Acrodisc® Syringe Filters, 13 mm, Cytiva (Formerly Pall Lab)
Supplier:  Cytiva
New Product
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • CA28143-256
  • CA28143-254
  • CA28143-252
  • CA28143-250
  • CA28143-982
  • CA28143-981
  • CA28143-240
  • CA34181-048
  • CA28143-997
  • CA28139-556
  • CA28143-994
  • CA28143-242
  • CA28143-931
  • CA28143-930
  • CA28143-985
  • CA28143-984
  • CA28143-991
  • CA28143-989
  • CA28143-938
  • CA28143-942
  • CA76308-728
  • 76308-702
  • 76308-698
  • CA11016-266
  • 76308-700
  • Max. operating pressure:
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • Max. temperature:
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C