ContactUsLinkComponent
Acrodisc® Syringe Filters, 25 mm
Acrodisc® Syringe Filters, 25 mm
Supplier:  Cytiva
New Product
Certificates
undefined
Acrodisc® Syringe Filters, 25 mm
Supplier:  Cytiva
New Product
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • CA28143-924
  • CA28144-584
  • CA28144-582
  • CA28143-249
  • CA77007-786
  • CA76308-634
  • CA76308-636
  • CA28139-304
  • CA28143-940
  • CA76308-638
  • CA76308-640
  • CA28143-936
  • CA28143-928
  • CA28143-948
  • CA76894-088
  • CA28143-946
  • CA76894-086
  • CA28143-926
  • CA28100-062
  • CA28144-592
  • CA28144-591
  • CA28144-580
  • Max. operating pressure:
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 6.3 bar
  • 2.1 bar
  • 6.2 bar
  • 6.2 bar
  • 6.3 bar
  • 2.1 bar
  • 6.2 bar
  • 6.2 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • 2.1 bar
  • Max. temperature:
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 82 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 82 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 82 °C
  • 100 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 82 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 55 °C
  • 100 °C
  • 82 °C
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together