Conductivity Solutions, YSI
Conductivity Solutions, YSI
Supplier:   YSI
Conductivity Solutions, YSI
Supplier:  YSI
Certificates
Conductivity Solutions, YSI
Conductivity Solutions, YSI
6 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Use YSI Conductivity Solutions to calibrate conductivity cell and meter together as a system for maximum measurement accuracy.
Solutions are standardized against NIST Standard Reference Material potassium chloride (KCl). Each bottle includes calibration instruments and temperature correction information. Packaged in glass quart and plastic pint bottles.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Conductivity
    Accuracy
    Availability
    Price
  • 1 pint
    10,000 µmhos/cm
    1.0% at 25 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8 (1/Itm/Bx)
    Case of 8 (1/Itm/Bx) - $386.53
    $386.53
    Case of 8 (1/Itm/Bx)
       $386.53
    Supplier Number: 060911
  • 1 pint
    50,000 µmhos/cm
    1.0% at 25 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8 (1/Itm/Bx)
    Case of 8 (1/Itm/Bx) - $386.53
    $386.53
    Case of 8 (1/Itm/Bx)
       $386.53
    Supplier Number: 060660
  • 1 quart
    1,000 µmhos/cm
    0.50% at 25 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1qt US)
    Each (1qt US) - $246.17
    $246.17
    Each (1qt US)
       $246.17
    Supplier Number: 065270
  • 1 pint
    1,000 µmhos/cm
    1.0% at 25 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8 (1/Itm/Bx)
    Case of 8 (1/Itm/Bx) - $386.53
    $386.53
    Case of 8 (1/Itm/Bx)
       $386.53
    Supplier Number: 060907
  • 1 quart
    10,000 µmhos/cm
    0.25% at 25 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1qt US)
    Each (1qt US) - $246.17
    $246.17
    Each (1qt US)
       $246.17
    Supplier Number: 065272
  • 1 quart
    100,000 µmhos/cm
    0.25% at 25 °C
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1qt US)
    Each (1qt US) - $161.29
    $161.29
    Each (1qt US)
       $161.29
    Supplier Number: 065274
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.