ContactUsLinkComponent
Whatman™ Grade GF/A Glass Microfiber Filters, Binder Free
Whatman™ Grade GF/A Glass Microfiber Filters, Binder Free
Supplier:  Cytiva
Certificates
undefined
Whatman™ Grade GF/A Glass Microfiber Filters, Binder Free
Supplier:  Cytiva
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • CA28497-255
  • CA28497-244
  • CA28497-222
  • CA28497-200
  • CA11013-024
  • CA11013-106
  • CA11013-142
  • CA11013-028
  • CA89187-080
  • CA28497-186
  • CA28497-164
  • CA28497-153
  • CA14229-388
  • CA28497-142
  • CA28497-120
  • CA83009-312
  • CA28497-110
  • CA28497-109
  • CA28497-084
  • CA11013-930
  • Grade:
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • GF/A
  • Particle retention:
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • 1.6 µm (In liquid)
  • Filtration speed:
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Fast; 62 s Filtration speed (Herzberg)
  • Airflow rate:
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • 4.3 s/100 ml/in²
  • Basis weight:
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • Max. operating temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • Typical thickness:
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together