Gamma Radiation Sterilization Indicator Labels | Avantor
Gamma Radiation Sterilization Indicator Labels
Gamma Radiation Sterilization Indicator Labels
Supplier:  Crosstex
Certificates
Gamma Radiation Sterilization Indicator Labels
Gamma Radiation Sterilization Indicator Labels
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Self-adhesive, nontoxic, chemical process indicators change from yellow to red upon exposure to gamma or electron beam radiation.
Labels are coated with a UV blocking agent for protection from exposure to UV light. A minimum of 15kGy (1.5Mrad) irradiation is recommended for sufficient endpoint color development. At greater dosage levels, the radiation indicators exhibit a darker shade of red. When exposed, imprinted indicators 19872-038 read “RED IS [gamma] EXPOSED.” Indicators are stable for at least 24 months from date of manufacture when they are stored between 15 to 30°C.
Certifications: Conform to AAMI ST60 and ISO 11140-1, Section 6 for Class 1 Process Indicators.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Plain, 5000 Indicators per Roll
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $403.95
    $403.95
    Each
       $403.95
    Supplier Number: NMCPI-R01
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Plain, for Applicator Gun, 1000 Indicators per Roll
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $144.81
    $144.81
    Each
       $144.81
    Supplier Number: CPI-R02
  • Imprinted, 5000 Indicators per Roll
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $491.06
    $491.06
    Each
       $491.06
    Supplier Number: NMCPI-R03
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.