Cabinet Accessories, Justrite®
Supplier:   Justrite
Cabinet Accessories, Justrite®
Supplier:  Justrite
Certificates
Cabinet Accessories, Justrite®
Cabinet Accessories, Justrite®
25 Options Available Below
Product Details & Documents
Cabinet accessories offer an opportunity to expand storage and add new convenience to existing cabinets, or customize new cabinets with additional shelves to meet specific workflow needs.
  • Expand storage
  • Add new convenience
  • Customize new cabinets
Polyethylene trays offer additional protection and have a slightly raised curved edge to contain spills
SpillSlope™ galvanized steel shelves hold up to 159 kg (350 lbs.) and adjust on 5.7 cm (21/4") increments for versatile storage.
They may also be used in the bottom sill area to catch incidental spills and leaks.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    For Use With
    Largeur
    Profondeur
    Hauteur
    Shipping Weight
    Availability
    Price
  • Polyethylene Tray for Corrosives Cabinets
    Shelf 97001-330
    38¾"
    13.5"
    46"
    2 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $335.47
    $335.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $335.47
    Supplier Number: 29962
  • Polyethylene Tray for Corrosives Cabinets
    Shelf 97001-334
    29¾"
    29"
    46"
    4 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $388.95
    $388.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $388.95
    Supplier Number: 29961
  • Polyethylene Tray for Corrosives Cabinets
    Shelf 97001-318
    30¾"
    17"
    4 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $78.37
    $78.37
    Each
       $78.37
    Supplier Number: 29965
  • Poly Tray for Safety Cabinets
    12/15 gal. Compac cabinets, 22 gal. Slimline cabinets
    19⅝"
    14"
    44"
    9 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $370.78
    $370.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $370.78
    Supplier Number: 29968
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    17 gal. and 19 gal. cabinets
    26.5 "
    18"
    44"
    6 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $243.93
    $243.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $243.93
    Supplier Number: 29951
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    23 gal. Under Fume Hood cabinets
    32.5"
    18"
    44"
    11 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $275.11
    $275.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $275.11
    Supplier Number: 29949
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    31 gal. Under Fume Hood cabinets
    44⅓"
    18"
    65"
    15 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $282.85
    $282.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $282.85
    Supplier Number: 29953
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    30 gal. and 45 gal. cabinets
    39⅜"
    14"
    44"
    11 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $184.78
    $184.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $184.78
    Supplier Number: 29937
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    12 gal. and 15 gal. Compac cabinets
    19⅝"
    14"
    44"
    6 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $132.51
    $132.51
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $132.51
    Supplier Number: 29936
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    90 gal. cabinets
    39⅜"
    29"
    67"
    22 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $417.60
    $417.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $417.60
    Supplier Number: 29945
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    13 gal. and 15 gal. cabinets
    20.5"
    18"
    46"
    5 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $231.42
    $231.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $231.42
    Supplier Number: 29950
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    4 gal. Countertop cabinets
    13⅜"
    13"
    44"
    4 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $110.91
    $110.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $110.91
    Supplier Number: 29935
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    30 gal. cabinets
    32⅜"
    20"
    46"
    11 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $234.82
    $234.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $234.82
    Supplier Number: 29942
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    22 gal. Undercounter cabinets
    31⅝"
    18"
    46"
    11 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $232.95
    $232.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $232.95
    Supplier Number: 29939
  • SpillSlope™ Steel Shelf for Safety Cabinets
    20 gal. Wall Mount cabinets
    39⅜"
    8⅝"
    44"
    6 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $152.75
    $152.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $152.75
    Supplier Number: 29938
  • Chemcor Shelf for 15G Cabinet
    15-gal. cabinets
    26⅜"
    18"
    48"
    12 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $480.70
    $480.70
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $480.70
    Supplier Number: 29934
  • Chemcor Shelf for 19G Cabinet
    19-gal. cabinets
    20⅜"
    18"
    65"
    13 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $770.09
    $770.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $770.09
    Supplier Number: 29930
  • Chemcor Shelf for 23G Cabinet
    23-gal. cabinets
    32.5"
    18"
    65"
    11 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $747.86
    $747.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $747.86
    Supplier Number: 29940
  • Chemcor Shelf for 31G Cabinet
    31-gal. cabinets
    44⅜"
    18"
    65"
    16 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,016.30
    $1,016.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,016.30
    Supplier Number: 29948
  • Label Pack for Hazardous Cabinets
    Any Hazardous Material cabinet
    10"
    69"
    0.5 lb.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $206.62
    $206.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $206.62
    Supplier Number: 29017
  • Lithium Label for Hazardous Cabinets
    Any Hazardous Material cabinet
    12"
    50"
    0.5 lb.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $96.99
    $96.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $96.99
    Supplier Number: 29018
  • Poly Tray for Cabinet 29941
    Cabinet Model 29941
    29"
    18.5"
    44"
    5 lbs.
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Poly Tray for Cabinet 29945
    Cabinet Model 29945
    38.5"
    30"
    69"
    10 lbs.
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Shelf And Tray for 17/30/45G Cabinet
    17/30/45-gal. cabinet
    39⅜"
    14"
    46"
    11 lbs.
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Shelf And Tray for 22G Undercounter Cab
    22-gal. Undercounter cabinet
    31⅝"
    18"
    44"
    14 lbs.
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Shelf And Tray for 60G Cabinet
    60-gal. cabinet
    30⅜"
    29"
    71"
    20 lbs.
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Shelf Solid Poly with Pegs
    Cabinet Models 24010 and 24015
    34¾"
    20.5"
    65"
    20 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,524.47
    $1,524.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,524.47
    Supplier Number: 24115
  • Shelf with Tray for 4G Countertop
    4-gal. Countertop cabinet
    13⅜"
    13"
    65"
    5 lbs.
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Top Poly Tray for 30/40/45G Cabinet
    30/40/45-gal. cabinet
    43.5"
    18.5"
    71"
    6 lbs.
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Wallmount for 20G 12/17 Piggyback Cab
    20-gal. and 12/17-gal. Piggyback cabinets
    69"
    5 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $252.34
    $252.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $252.34
    Supplier Number: 25950
  • Wood Shelf with Clips, for 24140
    Cabinet Model 24140
    34"
    16⁷⁄₁₀"
    71"
    20 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $558.73
    $558.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $558.73
    Supplier Number: 24168
  • Wood Shelf with Clips, for 24150
    Cabinet Model 24150
    40"
    13⁷⁄₁₀"
    65"
    19 lbs.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $511.53
    $511.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $511.53
    Supplier Number: 24167
  • 12/15-gal. and 22-gal. Slimline
    9 lbs.
    Discontinued
    Supplier Number: -