Micro Dissecting Knife
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Micro dissecting knife
- Longueur:13 cm (5.1")
- Matière:Stainless steel
- Blade Length:1 mm
- Angle:Right angle
- Cat. No.:77661-798