Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Stevenson Retractor

Stevenson retractor, 8 cm
Catalog # 77661-786
 :  14131
Stevenson Retractor
Catalog # 77661-786
Stevenson Retractor

Stevenson retractor, 8 cm

Price
$155.74
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
  • 3×3 Prongs
  • 3 mm Deep
  • Maximum spread of 15 mm
  • Stainless steel grade : Stevens retractor, standard
Spécifications
  • Désignation:
    Stevenson retractor
  • Longueur:
    8 cm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.