Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Applying Forceps

Applying Forceps

Approximator applying forceps, Stainless steel, 10 cm
Catalog # 77661-818
Supplier #:  14189
Applying Forceps
Catalog # 77661-818
Applying Forceps

Approximator applying forceps, Stainless steel, 10 cm

Price
$92.46
Log in for availability
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
  • Use with vessel clips 77661-760, 77661-922 and 77661-762
  • Use with the 77661-710 approximator
  • Stainless steel
Specifications
  • Désignation:
    Approximator applying forceps
  • Longueur:
    10 cm
  • Matière:
    Stainless steel
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Approximator 20 g pressure, for 0.5 - 1.0 mm vessel
    Approximator 20 g pressure, for 0.5 - 1.0 mm vessel
    77661-710
    Log in for availability
    Each - $114.38

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.