ImmunoCard® Toxins A and B, C. Difficile Toxin Testing
50
Catalog # CA77623-670
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
: 712050
ImmunoCard® Toxins A and B, <i>C. Difficile</i> Toxin Testing
Catalog # CA77623-670
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The most sensitive toxin test: 95% sensitivity in detecting C. difficile infection. 99% NPV to rule out negatives. Definitive results with no confusing algorithms. Results available in 15 minutes to expedite appropriate treatment decisions.
Application: Clinical industry
Spécifications
Spécifications
- No. of Tests:50