L-Ethionine, TRC, LGC Standards | Avantor
L-Ethionine, TRC, LGC Standards
L-Ethionine, 250 mg
Catalog # 77694-350
Supplier:   LGC Standards
Fournisseur #:  TRC-E890435-250MG
L-Ethionine, TRC, LGC Standards
Catalog # 77694-350
Supplier:  LGC Standards
CAS Number:  
L-Ethionine, TRC, LGC Standards
L-Ethionine, TRC, LGC Standards
L-Ethionine, 250 mg
CAS Number:  
Price
$236.00
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    L-Ethionine
  • Taille:
    250 mg
  • Cat. No.:
    77694-350
  • Formula:
    C₆H₁₃NO₂S
  • Molecular weight:
    163.24 g/mol
  • CAS No.:
    13073-35-3