Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Iris Scissors, Titanium

Iris scissors, 11 cm (4.3"), Titanium, 32 mm
  77663-892
Iris Scissors, Titanium
  77663-892
Iris Scissors, Titanium

Iris scissors, 11 cm (4.3"), Titanium, 32 mm

 
$420.30
   
Each
 
   
 

Iris scissors were originally designed for ophthalmic procedures but are now used in a wide range of applications. The tips are sharp, and they come in curved, straight or angled styles.

  • Titanium
  • Straight, pointed tips, 32 mm
 
  • Désignation:
    Iris scissors
  • Longueur:
    11 cm (4.3")
  • Matière:
    Titanium
  • Tip Size:
    32 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.