Deionized Water | Avantor
Deionized Water
Deionized water, 25/pack, 5 ml
Catalog # CA77623-686
Fournisseur #:  X58
Deionized Water
Catalog # CA77623-686
CAS Number:  
Deionized Water
Deionized water, 25/pack, 5 ml
CAS Number:  
Price
$174.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 25 (5ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
For the preparation of sample dilutions.
  • Sterilized by autoclaving
  • Supplied in Centrifuge tube
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    25/pack
  • Désignation:
    Deionized water
  • Fill Volume:
    5 ml