Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
Buffers
pH Calibration Buffers
pH Buffer Solutions
pH Buffer Solutions
Catalogue # 104088-606
Fournisseur:
Hach
Numéro CAS:
Agrandir l'image
pH Buffer Solutions
Catalogue # 104088-606
Fournisseur:
Hach
Supplier Number:
LZW9461.97
Numéro CAS:
Spécifications
Cat. no.:
104088-606
pH:
7
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit