Iris Scissors, Supercut | Avantor
Iris Scissors, Supercut
Iris Scissors, Supercut
Certificates
Iris Scissors, Supercut
11 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Iris scissors were originally designed for ophthalmic procedures but are now used in a wide range of applications. The tips are sharp, and they come in curved, straight or angled styles.
  • Supercut-one edge micro serrated, one edge honed to the sharpness of a knife
  • Sharp tips
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Matière
    Curvature
    Availability
    Price
  • Iris scissors
    10 cm (4.0")
    Stainless steel
    Straight
    Discontinued
    Supplier Number: 14218
  • Iris scissors
    11 cm (4.3")
    German steel
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $173.78
    $173.78
    Each
       $173.78
    Supplier Number: 14218-G
  • Iris scissors
    11.5 cm (4.5")
    German steel
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $170.66
    $170.66
    Each
       $170.66
    Supplier Number: 14225-G
  • Iris scissors
    11.5 cm (4.5")
    Stainless steel
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $211.69
    $211.69
    Each
       $211.69
    Supplier Number: 503259
  • Iris scissors
    12.5 cm (5.0")
    Stainless steel
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $211.69
    $211.69
    Each
       $211.69
    Supplier Number: 14225
  • Iris scissors
    14.0 cm (5.5")
    Stainless steel
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $211.69
    $211.69
    Each
       $211.69
    Supplier Number: 503261
  • Iris scissors
    10 cm (4.0")
    German steel
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $173.78
    $173.78
    Each
       $173.78
    Supplier Number: 14219-G
  • Iris scissors
    10 cm (4.0")
    Stainless steel
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $221.42
    $221.42
    Each
       $221.42
    Supplier Number: 14219
  • Iris scissors
    11.5 cm (4.5")
    Stainless steel
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $211.69
    $211.69
    Each
       $211.69
    Supplier Number: 503260
  • Iris scissors
    12.5 cm (5.0")
    Stainless steel
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $211.69
    $211.69
    Each
       $211.69
    Supplier Number: 14224
  • Iris scissors
    12.5 cm (5.0")
    German steel
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $167.50
    $167.50
    Each
       $167.50
    Supplier Number: 14224-G
  • Iris scissors
    14.0 cm (5.5")
    Stainless steel
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $231.15
    $231.15
    Each
       $231.15
    Supplier Number: 503262