Bare Silver Wires | Avantor
Bare Silver Wires
Bare Silver Wires
Certificates
Bare Silver Wires
9 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
99.99% pure annealed silver wire.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Longueur
    Jauge
    Availability
    Price
  • Bare silver wire
    0.125 mm (0.005")
    3 m (10')
    36 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $83.74
    $83.74
    Each
       $83.74
    Supplier Number: AGW0510
  • Bare silver wire
    0.25 mm (0.010")
    3 m (10')
    30 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $99.54
    $99.54
    Each
       $99.54
    Supplier Number: AGW1010
  • Bare silver wire
    0.38 mm (0.015")
    3 m (10')
    26 - 27 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $257.54
    $257.54
    Each
       $257.54
    Supplier Number: AGW1510
  • Bare silver wire
    0.5 mm (0.020")
    3 m (10')
    24 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $194.36
    $194.36
    Each
       $194.36
    Supplier Number: AGW2010
  • Bare silver wire
    1.0 mm (0.040")
    3 m (10')
    18 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $330.20
    $330.20
    Each
       $330.20
    Supplier Number: AGW4010
  • Bare silver wire
    0.125 mm (0.005")
    9.1 m (30')
    36 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $352.34
    $352.34
    Each
       $352.34
    Supplier Number: AGW0530
  • Bare silver wire
    0.25 mm (0.010")
    9.1 m (30')
    30 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $222.80
    $222.80
    Each
       $222.80
    Supplier Number: AGW1030
  • Bare silver wire
    0.38 mm (0.015")
    9.1 m (30')
    26 - 27 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $756.80
    $756.80
    Each
       $756.80
    Supplier Number: AGW1530
  • Bare silver wire
    0.5 mm (0.020")
    9.1 m (30')
    24 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $387.08
    $387.08
    Each
       $387.08
    Supplier Number: AGW2030