VWR® Ion Selectrive Electrodes
Supplier: VWR International
Jump to:
À propos de cet article
The VWR® Ion Selective Electrodes (ISE) allow for the measurement of concentration of a specific ion.
- ISE probe and reference electrode combined
- BNC connection
Includes ISE reference filler solution.
15 Options Available Below
Product Details & Documents
The VWR® Ion Selective Electrodes (ISE) allow for the measurement of concentration of a specific ion.
- ISE probe and reference electrode combined
- BNC connection
Includes ISE reference filler solution.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationConnecteurBody MaterialMeasurement RangePlage de températureIonAvailabilityPrice
- VWR® ISE01 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic1.0×10⁻⁶ - saturation0…80 °CFluoride (F⁻)Log in pour la disponibilitéEach$934.53
- VWR® ISE02 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic5.0×10⁻⁵ - 1.0 M0…80 °CChloride (Cl⁻)Log in pour la disponibilitéEach$934.53
- VWR® ISE03 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic2.0×10⁻⁶ - 1.0 M0…80 °CBromide (Br⁻)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE04 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic1.0×10⁻⁷ - 1.0 M0…80 °CIodide (I⁻)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE05 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic1.0×10⁻⁷ - 0.1 M0…80 °CCupric (Cu²⁺)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE06 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic1.0×10⁻⁶ - 0.1 M0…80 °CLead (Pb²⁺)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE07 ion selective electrode, combinationS7Glass1.0×10⁻⁶ - saturation0…80 °CSodium (Na⁺)Log in pour la disponibilitéEach$934.53
- VWR® ISE08 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic1.0×10⁻⁶ - 1.0 M0…40 °CPotassium (K⁺)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE09 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic1.0×10⁻⁶ - 1.0 M0…40 °CAmmonium (NH₄)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE10 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic1.0×10⁻⁵ - 1.0 M0…40 °CNitrate (NO³⁻)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE11 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic5×10⁻⁷ - 1.0 M0…40 °CCalcium (Ca²⁺)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE12 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic1.0×10⁻⁶ - 0.1 M0…40 °CFluoroborate (BF₄)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE13 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic10⁻¹ - 10⁻⁵ M0…40 °CPerchlorate (ClO₄ )Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74
- VWR® ISE14 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic1.0×10⁻⁶ - 1.0 M0…50 °CAmmonia (NH₃)Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,730.86$1,730.86Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,730.86
- VWR® ISE15 ion selective electrode, combinationBNC (Q9)Plastic(0.01 - 20) ppm (Cl₂)0…60 °CResidual chlorineLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,072.74$1,072.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,072.74