Fine Mesh Baskets with Lids
Fine Mesh Baskets with Lids
Certificates
Fine Mesh Baskets with Lids
27 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Made up of stainless steel 304.
  • Electropolished
  • Burr free to protect wraps and prevent injury
  • Smooth rounded corners
  • Whole and wires size: 1.6×1.6×0.7 mm
  • Top and lid frame wire diameter: 3.5 and 4.0 mm (depending on the basket)
  • Fine mesh with opening squares of 1.6 mm and wire diameter of 0.7 mm
  • Wire locking clip
Applications:
Micro surgical instrument cleaning and sterilization
Micro surgical instrument storage
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Dimensions
    Availability
    Price
  • 70×70×30 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $79.00
    $79.00
    Each
       $79.00
    Supplier Number: WP-4344
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-782
  • 80×40×20 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $52.14
    $52.14
    Each
       $52.14
    Supplier Number: WP-4345
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-786
  • 80×40×30 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $61.62
    $61.62
    Each
       $61.62
    Supplier Number: WP-4346
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-790
  • 80×80×40 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.48
    $88.48
    Each
       $88.48
    Supplier Number: WP-4348
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-796
  • 90×90×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $85.32
    $85.32
    Each
       $85.32
    Supplier Number: WP-4349
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-800
  • 141×50×40 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $97.96
    $97.96
    Each
       $97.96
    Supplier Number: WP-4353
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-814
  • 150×50×35 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $99.54
    $99.54
    Each
       $99.54
    Supplier Number: WP-4354
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-818
  • 150×110×20 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $115.36
    $115.36
    Each
       $115.36
    Supplier Number: WP-4350
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-804
  • 160×40×20 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $104.30
    $104.30
    Each
       $104.30
    Supplier Number: WP-4351
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-808
  • 180×130×20 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $172.20
    $172.20
    Each
       $172.20
    Supplier Number: WP-4355
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-822
  • 190×85×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $150.08
    $150.08
    Each
       $150.08
    Supplier Number: WP-4356
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-826
  • 200×100×35 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.98
    $157.98
    Each
       $157.98
    Supplier Number: WP-4357
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-828
  • 200×110×40 mm 
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $167.50
    $167.50
    Each
       $167.50
    Supplier Number: WP-4367
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-848
  • 210×170×20 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $148.52
    $148.52
    Each
       $148.52
    Supplier Number: WP-4359
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-832
  • 220×140×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $172.20
    $172.20
    Each
       $172.20
    Supplier Number: WP-4358
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-830
  • 225×110×50 mm 
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $173.78
    $173.78
    Each
       $173.78
    Supplier Number: WP-4368
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-850
  • 235×120×60 mm 
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $178.52
    $178.52
    Each
       $178.52
    Supplier Number: WP-4369
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-852
  • 235×155×40 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $170.66
    $170.66
    Each
       $170.66
    Supplier Number: WP-4360
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-834
  • 240×90×40 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $172.20
    $172.20
    Each
       $172.20
    Supplier Number: WP-4361
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-836
  • 240×120×35 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $164.32
    $164.32
    Each
       $164.32
    Supplier Number: WP-4362
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-838
  • 250×200×20 mm 
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $211.72
    $211.72
    Each
       $211.72
    Supplier Number: WP-4365
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-844
  • 270×135×40 mm 
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $188.00
    $188.00
    Each
       $188.00
    Supplier Number: WP-4370
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-854
  • 275×175×35 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $191.20
    $191.20
    Each
       $191.20
    Supplier Number: WP-4363
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-840
  • 280×145×50 mm 
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $183.26
    $183.26
    Each
       $183.26
    Supplier Number: WP-4371
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-856
  • 280×170×60 mm 
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $195.94
    $195.94
    Each
       $195.94
    Supplier Number: WP-4364
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-842
  • 300×180×20 mm 
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $195.92
    $195.92
    Each
       $195.92
    Supplier Number: WP-4366
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-846
  • 400×250×50 mm 
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $278.08
    $278.08
    Each
       $278.08
    Supplier Number: WP-4372
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77665-858