Sterilisation Baskets, Side Perforated, Flat Base | Avantor
Sterilisation Baskets, Side Perforated, Flat Base
Sterilisation Baskets, Side Perforated, Flat Base
Certificates
Sterilisation Baskets, Side Perforated, Flat Base
28 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Stainless steel sterilization baskets for instrument cleaning, sterilization and storage. The perforated side walls protect instrument edges and tips from damage. These sterilization baskets feature electropolished smooth, rounded corners. The baskets are burr free to protect wraps and prevent injury.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Matière
    Dimensions
    Availability
    Price
  • Stainless steel 304
    120×250×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $97.96
    $97.96
    Each
       $97.96
    Supplier Number: WP-4545
  • Stainless steel 304
    120×250×60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $97.96
    $97.96
    Each
       $97.96
    Supplier Number: WP-4546
  • Stainless steel 304
    120×250×70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $124.80
    $124.80
    Each
       $124.80
    Supplier Number: WP-4547
  • Stainless steel 304
    120×250×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $134.32
    $134.32
    Each
       $134.32
    Supplier Number: WP-4548
  • Stainless steel 304
    240×250×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $142.22
    $142.22
    Each
       $142.22
    Supplier Number: WP-4549
  • Stainless steel 304
    240×250×60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $151.66
    $151.66
    Each
       $151.66
    Supplier Number: WP-4550
  • Stainless steel 304
    240×250×70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $159.60
    $159.60
    Each
       $159.60
    Supplier Number: WP-4551
  • Stainless steel 304
    240×250×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $172.20
    $172.20
    Each
       $172.20
    Supplier Number: WP-4552
  • Stainless steel 304
    405×250×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $176.94
    $176.94
    Each
       $176.94
    Supplier Number: WP-4553
  • Stainless steel 304
    405×250×60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $183.26
    $183.26
    Each
       $183.26
    Supplier Number: WP-4554
  • Stainless steel 304
    405×250×70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $195.94
    $195.94
    Each
       $195.94
    Supplier Number: WP-4555
  • Stainless steel 304
    405×250×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $202.24
    $202.24
    Each
       $202.24
    Supplier Number: WP-4556
  • Stainless steel 304
    480×250×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $195.92
    $195.92
    Each
       $195.92
    Supplier Number: WP-4557
  • Stainless steel 304
    480×250×60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $222.80
    $222.80
    Each
       $222.80
    Supplier Number: WP-4558
  • Stainless steel 304
    480×250×70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $230.68
    $230.68
    Each
       $230.68
    Supplier Number: WP-4559
  • Stainless steel 304
    480×250×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $241.74
    $241.74
    Each
       $241.74
    Supplier Number: WP-4560
  • Stainless steel 304
    540×250×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.42
    $235.42
    Each
       $235.42
    Supplier Number: WP-4561
  • Stainless steel 304
    540×250×60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $240.16
    $240.16
    Each
       $240.16
    Supplier Number: WP-4562
  • Stainless steel 304
    540×250×70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $244.90
    $244.90
    Each
       $244.90
    Supplier Number: WP-4563
  • Stainless steel 304
    540×250×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $249.66
    $249.66
    Each
       $249.66
    Supplier Number: WP-4564
  • Stainless steel 304
    480×360×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $278.08
    $278.08
    Each
       $278.08
    Supplier Number: WP-4565
  • Stainless steel 304
    480×360×60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $290.72
    $290.72
    Each
       $290.72
    Supplier Number: WP-4566
  • Stainless steel 304
    480×360×70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $297.04
    $297.04
    Each
       $297.04
    Supplier Number: WP-4567
  • Stainless steel 304
    480×360×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $311.26
    $311.26
    Each
       $311.26
    Supplier Number: WP-4568
  • Stainless steel 304
    480×480×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $311.26
    $311.26
    Each
       $311.26
    Supplier Number: WP-4569
  • Stainless steel 304
    480×480×60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $317.58
    $317.58
    Each
       $317.58
    Supplier Number: WP-4570
  • Stainless steel 304
    480×480×70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $323.90
    $323.90
    Each
       $323.90
    Supplier Number: WP-4571
  • Stainless steel 304
    480×480×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $336.54
    $336.54
    Each
       $336.54
    Supplier Number: WP-4572