Mantle/Controller Package, Series TM, Glas-Col®
Mantle/Controller Package, Series TM, Glas-Col®
Supplier:   Glas-Col
Mantle/Controller Package, Series TM, Glas-Col®
Supplier:  Glas-Col
Certificates
Mantle/Controller Package, Series TM, Glas-Col®
Mantle/Controller Package, Series TM, Glas-Col®
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Glas-Col® offers TM series mantles and PowrTrol power control (see 33797-414 series) together in a special package
CSA certified.
The compact control is a solid-state, proportional voltage manual control that provides precise control of the output range, adjustable from 3–100%. Control has a lighted on/off power switch, three-wire load receptacle, and three-wire cord with molded plug. Series TM mantles feature an aluminum exterior with fabric interior, units up to 600W, 120V, 5A. Mantles withstand an internal operating temperature of 450°C (840°F).
Product Family Options
Informations sur le produit
  • For Flask Size
    Puissance
    Availability
    Price
  • 500 ml
    270 W
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,722.26
    $1,722.26
    Each
       $1,722.26
    Supplier Number: 100DTM106PL
  • 3000 ml
    500 W
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,998.18
    $1,998.18
    Each
       $1,998.18
    Supplier Number: 100DTM112PL
  • 250 ml
    180 W
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,554.91
    $1,554.91
    Each
       $1,554.91
    Supplier Number: 100DTM102PL
  • 300 ml
    180 W
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,575.91
    $1,575.91
    Each
       $1,575.91
    Supplier Number: 100DTM104PL
  • 1000 ml
    380 W
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,311.85
    $1,311.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,311.85
    Supplier Number: 100DTM108PL
  • 2000 ml
    500 W
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,823.22
    $1,823.22
    Each
       $1,823.22
    Supplier Number: 100DTM110PL
  • 5000 ml
    600 W
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,333.31
    $2,333.31
    Each
       $2,333.31
    Supplier Number: 100DTM114PL