PYREX® Serological Pipettes, Corning
PYREX® Serological Pipettes, Corning
Supplier:   Corning
PYREX® Serological Pipettes, Corning
Supplier:  Corning
Certificates
PYREX® Serological Pipettes, Corning
PYREX® Serological Pipettes, Corning
26 Options Available Below
Product Details & Documents
These sterile disposable 1 ml PYREX® serological pipettes, calibrated (TD) with blow-out, offer long, slender, tapered tips to make pipetting go faster and easier.
  • All pipettes have negative graduations
  • Fire-polished tips for burr-free, even flow rates
Easy-open Steri-View™ wrappers (one side paper, one side plastic) have color-coded sizes printed directly on the paper for easy identification by size.
Certifications: Colors conform to I.S.O. standards.
Packaging: Non sterile pipettes available in bulk package; sterile pipettes available in individual paper-plastic wrappers or as Multi-Pack in plastic bags.
Product Family Options
Non-sterile, non-plugged, bulk
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Negative Graduations
    Subdivisions
    Packed
    Availability
    Price
  • Pipet, non sterile serological Pyrex®
    1 ml
    0.2 ml
    0.01 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,080.00
    $1,080.00
    Case of 1,000
       $1,080.00
    Supplier Number: 7079-1N
  • Pipet, non sterile serological Pyrex®
    2 ml
    0.2 ml
    0.01 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 700
    Case of 700 - $805.00
    $805.00
    Case of 700
       $805.00
    Supplier Number: 7079-2N
  • Pipet, non sterile serological Pyrex®
    5 ml
    1.0 ml
    0.1 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 960
    Case of 960 - $1,490.00
    $1,490.00
    Case of 960
       $1,490.00
    Supplier Number: 7079-5N
  • Pipet, non sterile serological Pyrex®
    10 ml
    2.0 ml
    0.1 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 720
    Case of 720 - $1,250.00
    $1,250.00
    Case of 720
       $1,250.00
    Supplier Number: 7079-10N
Sterile, plugged, individually wrapped
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Negative Graduations
    Subdivisions
    Packed
    Availability
    Price
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    1 ml
    0.2 ml
    0.01 ml
    Individually Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 800
    Case of 800 - $968.20
    $968.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 800
       $968.20
    Supplier Number: 7077-1N
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    2 ml
    0.2 ml
    0.01 ml
    Individually Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 720
    Case of 720 - $1,024.60
    $1,024.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 720
       $1,024.60
    Supplier Number: 7077-2N
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    5 ml
    1.0 ml
    0.1 ml
    Individually Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 720
    Case of 720 - $1,203.20
    $1,203.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 720
       $1,203.20
    Supplier Number: 7077-5N
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    10 ml
    2.0 ml
    0.1 ml
    Individually Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 600
    Case of 600 - $1,128.00
    $1,128.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 600
       $1,128.00
    Supplier Number: 7077-10N
Sterile, plugged, Multi-Pack
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Negative Graduations
    Subdivisions
    Packed
    Availability
    Price
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    1 ml
    0.2 ml
    0.01 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,100.00
    $1,100.00
    Case of 1,000
       $1,100.00
    Supplier Number: 7078-1CN
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    1 ml
    0.2 ml
    0.1 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,140.00
    $1,140.00
    Case of 1,000
       $1,140.00
    Supplier Number: 7078-1N
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    2 ml
    0.2 ml
    0.01 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 700
    Case of 700 - $834.72
    $834.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 700
       $834.72
    Supplier Number: 7078-2N
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    5 ml
    1.0 ml
    0.1 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 960
    Case of 960 - $1,480.00
    $1,480.00
    Case of 960
       $1,480.00
    Supplier Number: 7078-5N
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    10 ml
    2.0 ml
    0.1 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 720
    Case of 720 - $1,212.60
    $1,212.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 720
       $1,212.60
    Supplier Number: 7078-10N
Shorty, sterile, plugged, individually wrapped
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Negative Graduations
    Subdivisions
    Packed
    Availability
    Price
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    1 ml
    0.5 ml
    0.01 ml
    Individually Wrapped
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $782.00
    $782.00
    Case of 500
       $782.00
    Supplier Number: 7077B-1
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    5 ml
    3.0 ml
    0.1 ml
    Individually Wrapped
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 400
    Case of 400 - $1,440.00
    $1,440.00
    Case of 400
       $1,440.00
    Supplier Number: 7077B-5
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    10 ml
    4.0 ml
    0.2 ml
    Individually Wrapped
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 400
    Case of 400 - $1,480.00
    $1,480.00
    Case of 400
       $1,480.00
    Supplier Number: 7077B-10
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    25 ml
    5.0 ml
    0.2 ml
    Individually Wrapped
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 400
    Case of 400 - $2,690.00
    $2,690.00
    Case of 400
       $2,690.00
    Supplier Number: 7077B-25
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    50 ml
    3.0 ml
    0.5 ml
    Individually Wrapped
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $479.40
    $479.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 50
       $479.40
    Supplier Number: 7077B-50
Shorty, sterile, plugged, Multi-Pack
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Negative Graduations
    Subdivisions
    Packed
    Availability
    Price
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    1 ml
    0.5 ml
    0.01 ml
    Bag Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $785.00
    $785.00
    Case of 500
       $785.00
    Supplier Number: 7078B-1
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    5 ml
    3.0 ml
    0.1 ml
    Bag Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 400
    Case of 400 - $1,300.00
    $1,300.00
    Case of 400
       $1,300.00
    Supplier Number: 7078B-5
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    10 ml
    4.0 ml
    0.2 ml
    Bag Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 400
    Case of 400 - $1,480.00
    $1,480.00
    Case of 400
       $1,480.00
    Supplier Number: 7078B-10
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    25 ml
    5.0 ml
    0.2 ml
    Bag Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 400
    Case of 400 - $2,130.00
    $2,130.00
    Case of 400
       $2,130.00
    Supplier Number: 7078B-25
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    50 ml
    3.0 ml
    0.5 ml
    Bag Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $489.74
    $489.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 50
       $489.74
    Supplier Number: 7078B-50
Sterile, plugged, Flip-Top Canister Pack
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Negative Graduations
    Subdivisions
    Packed
    Availability
    Price
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    1 ml
    0.2 ml
    0.01 ml
    Flip-Top Box Packaging
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $544.00
    $544.00
    Case of 500
       $544.00
    Supplier Number: 7078D-1
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    5 ml
    1.0 ml
    0.1 ml
    Flip-Top Box Packaging
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 400
    Case of 400 - $698.00
    $698.00
    Case of 400
       $698.00
    Supplier Number: 7078D-5
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    10 ml
    2.0 ml
    0.1 ml
    Flip-Top Box Packaging
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 400
    Case of 400 - $870.00
    $870.00
    Case of 400
       $870.00
    Supplier Number: 7078D-10