1,2,6-Hexanetriol ≥99.0% (par GC) | Avantor
1,2,6-Hexanetriol ≥99.0% (par GC)
Supplier:   TCI America
1,2,6-Hexanetriol ≥99.0% (par GC)
Supplier:  TCI America
Certificates
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  1,2,6-Trihydroxyhexane
  • CAS Number:106-69-4
  • Formule:C₆H₁₄O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002976
  • Molecular Weight:134.18 g/mol
  • Ébullition Pt:178°C
  • Température de conservation:Réfrigérateur
  • L'EINECS:203-424-6
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 99.0 %
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 5 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5g)
    Each (5g) - $67.30
    $67.30
    Each (5g)
       $67.30
    Supplier Number: H1069-5G
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 25 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $235.00
    $235.00
    Each (25g)
       $235.00
    Supplier Number: H1069-25G
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.