ContactUsLinkComponent
LabExact® CFP42 Quantitative Ashless Cellulose Filter Papers, 2.5 µm
LabExact® CFP42 Quantitative Ashless Cellulose Filter Papers, 2.5 µm
New Product
Certificates
LabExact® CFP42 Quantitative Ashless Cellulose Filter Papers, 2.5 µm
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • 77590-660
  • 77590-658
  • 77590-656
  • 77590-670
  • 77590-668
  • 77590-664
  • 77590-666
  • 77590-662
  • Ash content:
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • Basis weight:
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • Retention:
  • 2.5 µm
  • 2.5 µm
  • 2.5 µm
  • 2.5 µm
  • 2.5 µm
  • 2.5 µm
  • 2.5 µm
  • 2.5 µm