ContactUsLinkComponent
LabExact® CFP41 Quantitative Ashless Cellulose Filter Papers, 20 µm
Fournisseur:  I.W. TREMONT CO., INC.
New Product
Certificats
LabExact® CFP41 Quantitative Ashless Cellulose Filter Papers, 20 µm
Fournisseur:  I.W. TREMONT CO., INC.
New Product
Spécifications
  • Catalog No:
  • 77590-632
  • 77590-644
  • 77590-642
  • 77590-648
  • 77590-646
  • 77590-638
  • 77590-636
  • 77590-634
  • Ash content:
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • Basis weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Retention:
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm