ContactUsLinkComponent
LabExact® CFP40 Quantitative Ashless Cellulose Filter Papers, 8 µm
LabExact® CFP40 Quantitative Ashless Cellulose Filter Papers, 8 µm
New Product
Certificates
LabExact® CFP40 Quantitative Ashless Cellulose Filter Papers, 8 µm
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • 77590-614
  • 77590-612
  • 77590-610
  • 77590-608
  • 77590-622
  • 77590-620
  • 77590-618
  • 77590-616
  • Ash content:
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • <0.01%
  • Basis weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Retention:
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm