ContactUsLinkComponent
LabExact® CFP3 Qualitative Cellulose Filter Papers, 6 µm
LabExact® CFP3 Qualitative Cellulose Filter Papers, 6 µm
New Product
Certificates
LabExact® CFP3 Qualitative Cellulose Filter Papers, 6 µm
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • 77590-604
  • 77590-602
  • 77590-600
  • 77590-598
  • 77590-606
  • 77590-596
  • 77590-594
  • 77590-592
  • Ash content:
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • Basis weight:
  • 190 g/m²
  • 190 g/m²
  • 190 g/m²
  • 190 g/m²
  • 190 g/m²
  • 190 g/m²
  • 190 g/m²
  • 190 g/m²
  • Retention:
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm