ContactUsLinkComponent
LabExact® CFP1 Qualitative Cellulose Filter Papers, 11 µm
LabExact® CFP1 Qualitative Cellulose Filter Papers, 11 µm
New Product
Certificates
LabExact® CFP1 Qualitative Cellulose Filter Papers, 11 µm
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • 77590-530
  • 77590-528
  • 77590-526
  • 77590-524
  • 77590-522
  • 77590-520
  • 77590-518
  • 77590-516
  • 77590-514
  • 77590-532
  • Ash content:
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • Basis weight:
  • 86 g/m²
  • 86 g/m²
  • 86 g/m²
  • 86 g/m²
  • 86 g/m²
  • 86 g/m²
  • 86 g/m²
  • 86 g/m²
  • 86 g/m²
  • 86 g/m²
  • Retention:
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm