BD GasPak™ EZ Container Systems, BD Diagnostics | Avantor
BD GasPak™ EZ Container Systems, BD Diagnostics
Supplier:   BD
BD GasPak™ EZ Container Systems, BD Diagnostics
Supplier:  BD
Certificates
BD GasPak™ EZ Container Systems, BD Diagnostics
BD GasPak™ EZ Container Systems, BD Diagnostics
13 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Rapid gas generating sachets produce optimal bacterial growth in anaerobic, microaerophilic (reduced oxygen), or CO2 enriched environments.
Pouch systems include 20 resealable pouches and 20 rapid gas-generating sachets. The Anaerobe Pouch System also includes 20 dry anaerobic indicators. Sachets do not require water or a catalyst to produce optimal bacterial growth in anaerobic, microaerophilic (reduced oxygen), or CO2 enriched environments. Pouches are one-step resealable; no sealing bars needed. Multi-layer plastic pouch material preserves environmental integrity for maximum performance. Pouches can accommodate up to four Petri dishes.
Sachets do not require water or a catalyst. Two incubation container sizes are available: standard and large. These containers are nonbreakable and chemical-resistant for maximum safety. Easy-close latches assure a secure, airtight seal. Containers are designed to hold either petri dish racks or standard test tube racks for greater convenience. Standard container and rack holds 15 to 18 petri dishes and the large container and rack holds 30 to 33 petri dishes.
Ordering information: When using the anaerobic system, an anaerobic indicator must be used. Dry indicator strips change from blue to colorless in the absence of oxygen and may be stored at room temperature prior to use.
Product Family Options
Incubation Chambers
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Incubation Chamber, Small
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $227.00
    $227.00
    Each
       $227.00
    Supplier Number: 260002
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Incubation Chamber, Standard
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $382.00
    $382.00
    Each
       $382.00
    Supplier Number: 260671
  • Incubation Container Rack, Small
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $179.00
    $179.00
    Each
       $179.00
    Supplier Number: 260003
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Incubation Chamber, Large
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $418.00
    $418.00
    Each
       $418.00
    Supplier Number: 260672
  • Incubation Container Rack, Standard
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $247.00
    $247.00
    Each
       $247.00
    Supplier Number: 260673
  • Incubation Container Rack, Large
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $252.00
    $252.00
    Each
       $252.00
    Supplier Number: 260674
Sachets
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Anaerobe Pouch System, Pack of 20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $257.00
    $257.00
    Pack of 20
       $257.00
    Supplier Number: 260683
  • Anaerobe Sachets, Pack of 20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $178.00
    $178.00
    Pack of 20
       $178.00
    Supplier Number: 260678
  • Campy Pouch System, Microaerophilic, Pack of 20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $223.00
    $223.00
    Pack of 20
       $223.00
    Supplier Number: 260685
  • Campy Sachets, Microaerophilic, Pack of 20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $210.00
    $210.00
    Pack of 20
       $210.00
    Supplier Number: 260680
  • CO2 Pouch System, Pack of 20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $242.00
    $242.00
    Pack of 20
       $242.00
    Supplier Number: 260684
  • CO2 Sachets, Pack of 20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $172.00
    $172.00
    Pack of 20
       $172.00
    Supplier Number: 260679
  • Multi-use Sachets with Indicator, Pack of 20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $188.00
    $188.00
    Pack of 20
       $188.00
    Supplier Number: 260001