Volumetric Pipettes, Class A, Color-Coded, Hirschmann | Avantor
Volumetric Pipettes, Class A, Color-Coded, Hirschmann
Supplier:   Hirschmann
Volumetric Pipettes, Class A, Color-Coded, Hirschmann
Supplier:  Hirschmann
Certificates
Volumetric Pipettes, Class A, Color-Coded, Hirschmann
Volumetric Pipettes, Class A, Color-Coded, Hirschmann
21 Options Available Below
Product Details & Documents
Pipettes are constructed of borosilicate glass and feature black enamel lettering and a graduation line.
Designed to deliver according to ASTM Specification E969, Class A requirements. Color-coded for ease in sorting and selection according to ASTM E1273. Serialized pipettes include a Certificate of Identification and Accuracy. All pipettes feature lot number and production year printed onto the pipette for QA purposes.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Band Color
    Tolerance
    Availability
    Price
  • Unserialized Pipets
    1 ml
    Blue
    ±0.006 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $509.50
    $509.50
    Pack of 12
       $509.50
    Supplier Number: 134G1
  • Unserialized Pipets
    3 ml
    Black
    ±0.01 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $253.13
    $253.13
    Pack of 6
       $253.13
    Supplier Number: 134G3
  • Unserialized Pipets
    4 ml
    Red (2)
    ±0.01 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $251.93
    $251.93
    Pack of 6
       $251.93
    Supplier Number: 134G4
  • Unserialized Pipets
    5 ml
    White
    ±0.01 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $253.13
    $253.13
    Pack of 6
       $253.13
    Supplier Number: 134G5
  • Unserialized Pipets
    10 ml
    Red
    ±0.02 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $306.52
    $306.52
    Pack of 6
       $306.52
    Supplier Number: 134G10
  • Unserialized Pipets
    15 ml
    Green
    ±0.03 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $384.65
    $384.65
    Pack of 6
       $384.65
    Supplier Number: 134G15
  • Unserialized Pipets
    20 ml
    Yellow
    ±0.03 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $447.20
    $447.20
    Pack of 6
       $447.20
    Supplier Number: 134G20
  • Unserialized Pipets
    25 ml
    Blue
    ±0.03 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $440.58
    $440.58
    Pack of 6
       $440.58
    Supplier Number: 134G25
  • Unserialized Pipets
    50 ml
    White
    ±0.05 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $578.39
    $578.39
    Pack of 6
       $578.39
    Supplier Number: 134G50
  • Unserialized Pipets
    100 ml
    Yellow
    ±0.08 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $808.07
    $808.07
    Pack of 6
       $808.07
    Supplier Number: 134G100
  • Serialized Pipets
    1 ml
    Blue
    ±0.006 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $907.47
    $907.47
    Pack of 12
       $907.47
    Supplier Number: 134G1S
  • Serialized Pipets
    2 ml
    Orange
    ±0.006 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $907.47
    $907.47
    Pack of 12
       $907.47
    Supplier Number: 134G2S
  • Serialized Pipets
    3 ml
    Black
    ±0.01 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $585.36
    $585.36
    Pack of 6
       $585.36
    Supplier Number: 134G3S
  • Serialized Pipets
    4 ml
    Red (2)
    ±0.01 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $579.67
    $579.67
    Pack of 6
       $579.67
    Supplier Number: 134G4S
  • Serialized Pipets
    10 ml
    Red
    ±0.02 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $627.12
    $627.12
    Pack of 6
       $627.12
    Supplier Number: 134G10S
  • Serialized Pipets
    15 ml
    Green
    ±0.03 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $722.29
    $722.29
    Pack of 6
       $722.29
    Supplier Number: 134G15S
  • Serialized Pipets
    20 ml
    Yellow
    ±0.03 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $766.62
    $766.62
    Pack of 6
       $766.62
    Supplier Number: 134G20S
  • Serialized Pipets
    25 ml
    Blue
    ±0.03 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $766.62
    $766.62
    Pack of 6
       $766.62
    Supplier Number: 134G25S
  • Serialized Pipets
    50 ml
    White
    ±0.05 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $933.31
    $933.31
    Pack of 6
       $933.31
    Supplier Number: 134G50S
  • Unserialized Pipets
    2 ml
    Orange
    ±0.006 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $509.50
    $509.50
    Pack of 12
       $509.50
    Supplier Number: 134G2
  • Serialized Pipets
    5 ml
    White
    ±0.01 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $585.36
    $585.36
    Pack of 6
       $585.36
    Supplier Number: 134G5S