MacConkey Agar/MacConkey Agar | Avantor
MacConkey Agar/MacConkey Agar
MacConkey Agar/MacConkey Agar biplate, 15×100 mm biplate, 10 per package
Catalog # 76411-520
Supplier:   Hardy Diagnostics
Fournisseur #:  J118
MacConkey Agar/MacConkey Agar
Catalog # 76411-520
Supplier:  Hardy Diagnostics
CAS Number:  
MacConkey Agar/MacConkey Agar
MacConkey Agar/MacConkey Agar
MacConkey Agar/MacConkey Agar biplate, 15×100 mm biplate, 10 per package
CAS Number:  
Price
$113.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 10
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
MacConkey Agar for the culture and isolation of gram-negative bacteria, controls swarming of Proteus.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    10 per package
  • Désignation:
    MacConkey Agar/MacConkey Agar biplate
  • Format:
    15×100 mm biplate