Amplite® Lactose Quantitation Kit | Avantor
Amplite® Lactose Quantitation Kit
100 Tests
Catalog # 77462-254
Supplier:   AAT Bioquest
Fournisseur #:  40008
Amplite® Lactose Quantitation Kit
Catalog # 77462-254
Supplier:  AAT Bioquest
CAS Number:  
Amplite® Lactose Quantitation Kit
Amplite® Lactose Quantitation Kit
100 Tests
CAS Number:  
Price
767,29 $
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Designed for consistent and dependable results. The Amplite® lactose quantitation kit employs an enzymatic assay to determine lactose concentration, converting lactose into galactose and glucose.
  • Oxidation of galactose yields a colorimetric (570 nm) and fluorometric (Ex/Em = 540/590 nm) product, directly proportional to the initial lactose level
  • Consistent results
  • Six-month shelf life
This versatile kit enables lactose measurement in diverse biological samples, including serum, plasma, other body fluids, food, and growth media.
Delivery information: Shipped with blue ice.
Caution: Research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    100 Tests
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.