Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
0,00 $
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
XFD546 NHS Ester
XFD546 NHS Ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 546 NHS ester]
XFD546 NHS Ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 546 NHS ester]
Catalog # 77463-084
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
XFD546 NHS Ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 546 NHS ester]
Catalog # 77463-084
Supplier:
AAT Bioquest
Supplier Number:
71905
CAS Number:
Specifications
Size:
5 mg
Cat. no.:
77463-084
Specifications
About this item
Product Details
:
:
1159.6 g/mol
Product Details