Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
XFD350 NHS Ester
XFD350 NHS Ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 350 NHS ester]
XFD350 NHS Ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 350 NHS ester]
Catalogue # 77463-074
Fournisseur:
AAT Bioquest
Numéro CAS:
Agrandir l'image
XFD350 NHS Ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 350 NHS ester]
Catalogue # 77463-074
Fournisseur:
AAT Bioquest
Supplier Number:
71900
Numéro CAS:
Spécifications
Size:
5 mg
Cat. no.:
77463-074
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
:
:
410.35 g/mol
Détails du produit