Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
0,00 $
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
4WS-DBCO [TQ4WS-DBCO]
4WS-DBCO [TQ4WS-DBCO], Tide Quencher™
4WS-DBCO [TQ4WS-DBCO], Tide Quencher™
Catalogue # 77461-770
Fournisseur:
AAT Bioquest
Numéro CAS:
Agrandir l'image
4WS-DBCO [TQ4WS-DBCO], Tide Quencher™
Catalogue # 77461-770
Fournisseur:
AAT Bioquest
Supplier Number:
2070
Numéro CAS:
Spécifications
Size:
1 mg
Cat. no.:
77461-770
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
:
:
1158.49 g/mol
Détails du produit