Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
XFD532 AML-NHS ester
XFD532 AML-NHS ester, ReadiCleave™
XFD532 AML-NHS ester, ReadiCleave™
Catalog # 77463-016
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
XFD532 AML-NHS ester, ReadiCleave™
Catalog # 77463-016
Supplier:
AAT Bioquest
Supplier Number:
7001
CAS Number:
Specifications
Size:
1 mg
Cat. no.:
77463-016
Specifications
About this item
Product Details
:
:
1174.31 g/mol
Product Details