Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
SSL biotin NHS ester
SSL biotin NHS ester, ReadiCleave™
SSL biotin NHS ester, ReadiCleave™
Catalogue # 77462-174
Fournisseur:
AAT Bioquest
Numéro CAS:
Agrandir l'image
SSL biotin NHS ester, ReadiCleave™
Catalogue # 77462-174
Fournisseur:
AAT Bioquest
Supplier Number:
3030
Numéro CAS:
Spécifications
Size:
5 mg
Cat. no.:
77462-174
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
:
:
504.64 g/mol
Numéro CAS:
122266-55-1
Détails du produit