mFluor™ Violet 480 SE
mFluor™ Violet 480 SE
1 mg
Catalog # 77461-390
Supplier:   AAT Bioquest
Supplier #:  1158
mFluor™ Violet 480 SE
Catalog # 77461-390
Supplier:  AAT Bioquest
CAS Number:  
mFluor™ Violet 480 SE
mFluor™ Violet 480 SE
1 mg
CAS Number:  
Price
$352.84
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Minimum order quantity is 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
mFluor™ Violet 480 SE is reasonably stable and shows good reactivity and selectivity with protein amino groups.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Caution: For Research Use Only
  • Molecular Weight:676.78 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    1 mg
Spécifications