Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cy7 tyramide | Avantor

Cy7 tyramide

1 mg
Catalog # 77461-374
Supplier:   AAT Bioquest
Fournisseur #:  11064
Cy7 tyramide
Catalog # 77461-374
Supplier:  AAT Bioquest
CAS Number:  
Cy7 tyramide
Cy7 tyramide

1 mg

CAS Number:  
Price
$352.84
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Tyramide signal amplification (TSA) has proven to be a particularly versatile and powerful enzyme amplification technique with improved assay sensitivity.

  • Stable for 12 months

Quality tested in-house

Caution: For Research Use Only

  • Molecular Weight:903.21 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    1 mg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.