ReadiUse™ Annexin Binding Buffer, Optimized for Imaging and Flow Cytometry
ReadiUse™ Annexin Binding Buffer, Optimized for Imaging and Flow Cytometry
Supplier:   AAT Bioquest
ReadiUse™ Annexin Binding Buffer, Optimized for Imaging and Flow Cytometry
Supplier:  AAT Bioquest
Certificates
ReadiUse™ Annexin Binding Buffer, Optimized for Imaging and Flow Cytometry
ReadiUse™ Annexin Binding Buffer, Optimized for Imaging and Flow Cytometry
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The ReadiUse™ Annexin Binding Buffer *Optimized for Imaging and Flow Cytometry* is an isotonic buffer designed to promote the labeling of apoptotic cells with annexin V conjugates.
  • Provided as a 10X concentrate
  • Saves time
  • pH of 7.4
Prior to annexin V staining, we ecommend diluting the 10X concentrate to a 1X working solution using distilled water.
Caution: For research use only.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • ReadiUse™ Annexin binding buffer, optimized for imaging and flow cytometry, 10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $137.18
    $137.18
    Each(1/Itm/Bx)
       $137.18
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 22870
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • ReadiUse™ Annexin binding buffer, optimized for imaging and flow cytometry, 100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $173.57
    $173.57
    Each(1/Itm/Bx)
       $173.57
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 22871
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.