ReadiUse™ PCR Reaction Buffer | Avantor
ReadiUse™ PCR Reaction Buffer
ReadiUse™ PCR reaction buffer
Catalog # 77461-546
Supplier:   AAT Bioquest
Fournisseur #:  17202
ReadiUse™ PCR Reaction Buffer
Catalog # 77461-546
Supplier:  AAT Bioquest
CAS Number:  
ReadiUse™ PCR Reaction Buffer
ReadiUse™ PCR Reaction Buffer
ReadiUse™ PCR reaction buffer
CAS Number:  
Price
$163.08
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
This ready to use PCR buffer contains several components essential for the PCR reaction.
  • Designed for ease of use
  • MgCl₂ (magnesium chloride), a cofactor, is used for maintaining the activity of the DNA polymerase enzyme
PCR (polymerase chain reaction) is a laboratory technique used to amplify DNA (deoxyribonucleic acid) segments.
Caution: For research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    ReadiUse™ PCR reaction buffer
Spécifications