10X Citrate Buffer, pH 6.0
10X Citrate Buffer, pH 6.0
10X citrate buffer pH 6.0, 100 ml
Catalog # 77461-344
Supplier:   AAT Bioquest
Supplier #:  10000
10X Citrate Buffer, pH 6.0
Catalog # 77461-344
Supplier:  AAT Bioquest
CAS Number:  
10X Citrate Buffer, pH 6.0
10X Citrate Buffer, pH 6.0
10X citrate buffer pH 6.0, 100 ml
CAS Number:  
Price
$166.67
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
A citrate buffer is an aqueous solution composed of a weak acid (citric acid) and its conjugate base (sodium citrate).
  • Designed for ease of use
  • Saves time
Buffer solution is intended for heat-induced antigen retrieval in IHC.
Caution: For research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    10X citrate buffer pH 6.0
  • Volume:
    100 ml
  • Cat. No.:
    77461-344